Drukuj
3-Bromobenzoesan metylu
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 3-bromobenzoate, 3-Bromobenzoic acid methyl ester
OR2197-100G OR2197-25G
APOSOR2197-100GEA 551 PLN
APOSOR2197-100G APOSOR2197-25G
3-Bromobenzoesan metylu
3-Bromobenzoesan metylu
Formuła: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 127…128 °C
Temp. topnienia: 31…33 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017777
Numer CAS: 618-89-3