Drukuj
1-Propyl-4-ethynylbenzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR21957-100G OR21957-25G
APOSOR21957-100GEA 633 PLN
APOSOR21957-100G APOSOR21957-25G
1-Propyl-4-ethynylbenzene
1-Propyl-4-ethynylbenzene
Formuła: C₁₁H₁₂
Temp. Wrzenia: 205 °C
Gęstość: 0,91 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00173886
Numer CAS: 62452-73-7