Drukuj
1-Butyl-4-ethynylbenzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Butylphenylacetylene
OR21956-25G OR21956-5G
APOSOR21956-25GEA 435 PLN
APOSOR21956-25G APOSOR21956-5G
1-Butyl-4-ethynylbenzene
1-Butyl-4-ethynylbenzene
Formuła: C₁₂H₁₄
Temp. Wrzenia: 70…71 °C
Gęstość: 0,906 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00173885
Numer CAS: 79887-09-5