Drukuj
2,6-Di-tert-butylo-p-benzochinon
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
OR21944-25G OR21944-5G
APOSOR21944-25GEA 435 PLN
APOSOR21944-25G APOSOR21944-5G
2,6-Di-tert-butylo-p-benzochinon
2,6-Di-tert-butylo-p-benzochinon
Formuła: C₁₄H₂₀O₂
Temp. Wrzenia: 75…80 °C/0,7mmHg
Temp. topnienia: 65…67 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001601
Numer CAS: 719-22-2