Drukuj
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR21941-1G OR21941-5G
APOSOR21941-1GEA 160 PLN
APOSOR21941-1G APOSOR21941-5G
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzonitrile 97%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzonitrile
Formuła: C₁₅H₂₁NO
Temp. topnienia: 141…143 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00156137
Numer CAS: 1988-88-1
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III