Drukuj
2,6-Di-tert-butylopirydyna
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR21937-25G OR21937-100G
APOSOR21937-25GEA 580 PLN
APOSOR21937-25G APOSOR21937-100G
2,6-Di-tert-butylopirydyna
2,6-Di-tert-butylopirydyna
Formuła: C₁₃H₂₁N
Temp. Wrzenia: 100…101 °C/23mmHg
Temp. topnienia: 44288 °C
Gęstość: 0,852 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006306
Numer CAS: 585-48-8
Numer WE (dawny EINECS): 209-557-6