Drukuj
4-Butylbenzoyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR21934-5G OR21934-25G
APOSOR21934-5GEA 158 PLN
APOSOR21934-5G APOSOR21934-25G
4-Butylbenzoyl chloride 98%
4-Butylbenzoyl chloride
Formuła: C₁₁H₁₃ClO
Temp. Wrzenia: 145…147 °C/11mmHg
Gęstość: 1,051 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000699
Numer CAS: 28788-62-7
Numer WE (dawny EINECS): 249-224-2
Jednostka: 3265
ADR: 8,II