Drukuj
1,8-bis(Dimetyloamino)naftalen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N1,N1,N8,N8-Tetramethylnaphthalene-1,8-diamine
OR21927-10G OR21927-25G OR21927-100G
APOSOR21927-10GEA 110 PLN
APOSOR21927-10G APOSOR21927-25G APOSOR21927-100G
1,8-bis(Dimetyloamino)naftalen 98%
1,8-bis(Dimetyloamino)naftalen
Formuła: C₁₄H₁₈N₂
MW: 214.31 g/mol
Temp. Wrzenia: 144…145 °C/7mmHg
Temp. topnienia: 49…51 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003920
Numer CAS: 20734-58-1
Numer WE (dawny EINECS): 244-001-6