Drukuj
1-Bromo-4-hexylbenzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR21925-100G OR21925-25G
APOSOR21925-100GEA 1570 PLN
APOSOR21925-100G APOSOR21925-25G
1-Bromo-4-hexylbenzene 97%
1-Bromo-4-hexylbenzene
Formuła: C₁₂H₁₇Br
Temp. Wrzenia: 145 °C/0,75mmHg
Gęstość: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061114
Numer CAS: 23703-22-2