Drukuj
4'-Butylacetophenone
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4'-n-Butylacetophenone, 4-Butylacetophenone, p-Butylacetophenone
OR21897-100G OR21897-25G OR21897-5G
APOSOR21897-100GEA 708 PLN
APOSOR21897-100G APOSOR21897-25G APOSOR21897-5G
4'-Butylacetophenone
4'-Butylacetophenone
Formuła: C₁₂H₁₆O
Temp. Wrzenia: 101…102 °C/1,5mmHg
Gęstość: 0,957 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017500
Numer CAS: 37920-25-5
Numer WE (dawny EINECS): 253-715-7