Drukuj
Methyl glycolate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR21875-100G OR21875-25G
APOSOR21875-100GEA 144 PLN
APOSOR21875-100G APOSOR21875-25G
Methyl glycolate 98%
Methyl glycolate
Formuła: C₃H₆O₃
Temp. Wrzenia: 149…151 °C
Temp. Zapłonu: 67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004667
Numer CAS: 96-35-5
Numer WE (dawny EINECS): 202-502-7