Drukuj
4-Amino-2-metoksybenzoesan metylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 4-amino-2-methoxybenzenecarboxylate, 4-Amino-2-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 4-amino-2-methoxybenzoate
OR21849-100G OR21849-25G OR21849-500G
APOSOR21849-100GEA 276 PLN
APOSOR21849-100G APOSOR21849-25G APOSOR21849-500G
4-Amino-2-metoksybenzoesan metylu 98%
4-Amino-2-metoksybenzoesan metylu
Formuła: C₉H₁₁NO₃
MW: 181.19 g/mol
Temp. topnienia: 155…159 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017202
Numer CAS: 27492-84-8
Numer WE (dawny EINECS): 248-494-9