Drukuj
2-Chloro-3-methyl-5-nitropyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-5-nitro-3-picoline
OR21846-1G OR21846-5G
APOSOR21846-1GEA 110 PLN
APOSOR21846-1G APOSOR21846-5G
2-Chloro-3-methyl-5-nitropyridine 95%
2-Chloro-3-methyl-5-nitropyridine
Formuła: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172.57 g/mol
Temp. topnienia: 42…44 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00173686
Numer CAS: 22280-56-4
Numer WE (dawny EINECS): 244-889-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III