Drukuj
(3-Metoksyfenylo)acetonitryl
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Methoxybenzyl cyanide, 2-(3-Methoxyphenyl)acetonitrile
OR21798-25G OR21798-5G
APOSOR21798-25GEA 145 PLN
APOSOR21798-25G APOSOR21798-5G
(3-Metoksyfenylo)acetonitryl
(3-Metoksyfenylo)acetonitryl
Formuła: C₉H₉NO
MW: 147.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 278…282 °C
Gęstość: 1.082 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001910
Numer CAS: 19924-43-7
Numer WE (dawny EINECS): 243-428-5
Jednostka: 3276
ADR: 6.1 III