Drukuj
Methyl (3-methoxyphenyl)acetate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 3-Methoxyphenylacetate
OR21784-1G OR21784-25G OR21784-5G
APOSOR21784-1GEA 110 PLN
APOSOR21784-1G APOSOR21784-25G APOSOR21784-5G
Methyl (3-methoxyphenyl)acetate 98%
Methyl (3-methoxyphenyl)acetate
Formuła: C₁₀H₁₂O₃
Temp. Wrzenia: 86…88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017205
Numer CAS: 18927-05-4