Drukuj
Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Dimethyl [1,1'-biphenyl]-4,4'-dicarboxylate, 4,4'-Biphenyldicarboxylic Acid Dimethyl Ester, 4,4'-Bibenzoic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl-4,4'-biphenyldicarboxylate
OR21762-25G OR21762-100G
APOSOR21762-25GEA 284 PLN
APOSOR21762-25G APOSOR21762-100G
Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate 99%
Dimethyl biphenyl-4,4'-dicarboxylate
Formuła: C₁₆H₁₄O₄
MW: 270.28 g/mol
Temp. topnienia: 213…215 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017201
Numer CAS: 792-74-5
Numer WE (dawny EINECS): 212-341-4