Drukuj
5-Chloro-o-anizydyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-Chloro-2-methoxyaniline, 5-Chloro-2-anisidine, 2-Amino-4-chloroanisole
OR21760-100G OR21760-500G
APOSOR21760-100GEA 551 PLN
APOSOR21760-100G APOSOR21760-500G
5-Chloro-o-anizydyna 98%
5-Chloro-o-anizydyna
Formuła: C₇H₈ClNO
Temp. Wrzenia: 135 °C/8mmHg
Temp. topnienia: 79…84 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007777
Numer CAS: 95-03-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-385-2
Jednostka: 2233
ADR: 6.1,III