Drukuj
2-Cyano-3,3-bismethylsulphanylacrylic acid methyl ester 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 3,3-bis(methylthio)-2-cyanoacrylate
OR21720-10G OR21720-1G OR21720-5G
APOSOR21720-10GEA 2130 PLN
APOSOR21720-10G APOSOR21720-1G APOSOR21720-5G
2-Cyano-3,3-bismethylsulphanylacrylic acid methyl ester 95%
2-Cyano-3,3-bismethylsulphanylacrylic acid methyl ester
Formuła: C₇H₉NO₂S₂
MW: 203.28 g/mol
Temp. topnienia: 85…87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00067841
Numer CAS: 3490-92-4
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III