Drukuj
2,4-Dibromotoluen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,4-Dibromo-1-methylbenzene
OR2172-25G OR2172-5G
APOSOR2172-25GEA 197 PLN
APOSOR2172-25G APOSOR2172-5G
2,4-Dibromotoluen 98%
2,4-Dibromotoluen
Formuła: C₇H₆Br₂
MW: 249.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 243 °C
Temp. topnienia: –10 °C
Gęstość: 1.85 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00052985
Numer CAS: 31543-75-6