Drukuj
3-Chloro-5-iodobenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2165-1G OR2165-5G OR2165-25G
APOSOR2165-1GEA 110 PLN
APOSOR2165-1G APOSOR2165-5G APOSOR2165-25G
3-Chloro-5-iodobenzoic acid 98%
3-Chloro-5-iodobenzoic acid
Formuła: C₇H₄ClIO₂
MW: 282.46 g/mol
Temp. topnienia: 190…191 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00672966
Numer CAS: 289039-25-4