Drukuj
2-Bromobenzylamine hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2159-100G OR2159-25G OR2159-5G
APOSOR2159-100GEA 0 PLN
APOSOR2159-100G APOSOR2159-25G APOSOR2159-5G
2-Bromobenzylamine hydrochloride 97%
2-Bromobenzylamine hydrochloride
Formuła: C₇H₉BrClN
MW: 222.52 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012853
Numer CAS: 5465-63-4