Drukuj
Dimer metylocyklopentadienu 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR2150-1KG OR2150-250G OR2150-100G
APOSOR2150-1KGEA 766 PLN
APOSOR2150-1KG APOSOR2150-250G APOSOR2150-100G
Dimer metylocyklopentadienu 95%
Dimer metylocyklopentadienu
Formuła: C₁₂H₁₆
Temp. Wrzenia: 198…201 °C
Temp. topnienia: –51 °C
Gęstość: 0,941 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 26 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082297
Numer CAS: 26472-00-4
Numer WE (dawny EINECS): 247-724-5
Jednostka: 3295
ADR: 3,III