Drukuj
3-Chloro-6-metylopirydazyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR21484-100G OR21484-25G OR21484-5G
APOSOR21484-100GEA 1210 PLN
APOSOR21484-100G APOSOR21484-25G APOSOR21484-5G
3-Chloro-6-metylopirydazyna 98%
3-Chloro-6-metylopirydazyna
Formuła: C₅H₅ClN₂
Temp. topnienia: 58…62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052905
Numer CAS: 1121-79-5