Drukuj
2,3-Dimethylmaleic anhydride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,4-Dimethylfuran-2,5-dione
OR21481-100G OR21481-25G OR21481-5G
APOSOR21481-100GEA 305 PLN
APOSOR21481-100G APOSOR21481-25G APOSOR21481-5G
2,3-Dimethylmaleic anhydride 98%
2,3-Dimethylmaleic anhydride
Formuła: C₆H₆O₃
Temp. Wrzenia: 222…223 °C
Temp. topnienia: 93…96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005523
Numer CAS: 766-39-2
Numer WE (dawny EINECS): 212-165-8