Drukuj
4-Bromo-2,3-dimethyl-6-nitroaniline
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR21476-25G OR21476-5G OR21476-100G
APOSOR21476-25GEA 812 PLN
APOSOR21476-25G APOSOR21476-5G APOSOR21476-100G
4-Bromo-2,3-dimethyl-6-nitroaniline
4-Bromo-2,3-dimethyl-6-nitroaniline
Formuła: C₈H₉BrN₂O₂
MW: 245.08 g/mol
Temp. topnienia: 152…154 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051710
Numer CAS: 108485-13-8