Drukuj
3,4-Dimethyl-o-phenylenediamine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-3,4-dimethylphenylamine, 3,4-Dimethyl-1,2-phenylenediamine, 3,4-Dimethylbenzene-1,2-diamine, 1,2-Diamino-3,4-dimethylbenzene
OR21475-1G OR21475-5G
APOSOR21475-1GEA 501 PLN
APOSOR21475-1G APOSOR21475-5G
3,4-Dimethyl-o-phenylenediamine
3,4-Dimethyl-o-phenylenediamine
Formuła: C₈H₁₂N₂
MW: 136.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 287
Temp. topnienia: 86…90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051709
Numer CAS: 41927-01-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III