Drukuj
Kwas 5-metyloantranilowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-5-methylbenzoic acid, 6-Amino-m-toluic acid
OR21443-100G OR21443-25G OR21443-500G OR21443-1KG
APOSOR21443-100GEA 255 PLN
APOSOR21443-100G APOSOR21443-25G APOSOR21443-500G APOSOR21443-1KG
Kwas 5-metyloantranilowy
Kwas 5-metyloantranilowy
Formuła: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 317
Temp. topnienia: 175 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007909
Numer CAS: 2941-78-8
Numer WE (dawny EINECS): 220-932-3