Drukuj
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,4,5-Tribromopyrazole
OR21421-100G OR21421-25G OR21421-5G
APOSOR21421-100GEA 574 PLN
APOSOR21421-100G APOSOR21421-25G APOSOR21421-5G
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole 98%
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole
Formuła: C₃HBr₃N₂
Temp. topnienia: 184…188 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040248
Numer CAS: 17635-44-8