Drukuj
3-Cyano-2-hydroxypyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Cyano-2-pyridone, 2-Oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
OR21405-5G OR21405-1G
APOSOR21405-5GEA 1760 PLN
APOSOR21405-5G APOSOR21405-1G
3-Cyano-2-hydroxypyridine 98%
3-Cyano-2-hydroxypyridine
Formuła: C6H4N2O
Temp. topnienia: 224…226 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00661865
Numer CAS: 20577-27-9
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III