Drukuj
2',5'-Dimetyloacetofenon 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR21390-25G OR21390-5G
APOSOR21390-25GEA 385 PLN
APOSOR21390-25G APOSOR21390-5G
2',5'-Dimetyloacetofenon 98%
2',5'-Dimetyloacetofenon
Formuła: C₁₀H₁₂O
Temp. Wrzenia: 230…231 °C
Temp. Zapłonu: 95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014988
Numer CAS: 2142-73-6