Drukuj
α-Bromo-3,4-dichlorotoluene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,4-Dichlorobenzyl bromide
OR21377-25G OR21377-5G
APOSOR21377-25GEA 392 PLN
APOSOR21377-25G APOSOR21377-5G
α-Bromo-3,4-dichlorotoluene 97%
α-Bromo-3,4-dichlorotoluene
Formuła: C₇H₅BrCl₂
Temp. Wrzenia: 115…120 °C/1mmHg
Gęstość: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041363
Numer CAS: 18880-04-1
Jednostka: 3265
ADR: 8,II