Drukuj
5-Bromosalicylaldehyd 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde
OR21356-100G OR21356-1KG OR21356-500G
APOSOR21356-100GEA 110 PLN
APOSOR21356-100G APOSOR21356-1KG APOSOR21356-500G
5-Bromosalicylaldehyd 98%
5-Bromosalicylaldehyd
Formuła: C₇H₅BrO₂
Temp. topnienia: 102…108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003330
Numer CAS: 1761-61-1
Numer WE (dawny EINECS): 217-167-2