Drukuj
Methyl-2-amino-4-chlorobenzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR21323-100G OR21323-25G
APOSOR21323-100GEA 408 PLN
APOSOR21323-100G APOSOR21323-25G
Methyl-2-amino-4-chlorobenzoate
Methyl-2-amino-4-chlorobenzoate
Formuła: C₈H₈ClNO₂
Temp. Wrzenia: 106 °C/8mmHg
Temp. topnienia: 65…68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017568
Numer CAS: 5900-58-3
Numer WE (dawny EINECS): 227-593-0