Drukuj
5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR21318-25G OR21318-5G OR21318-100G
APOSOR21318-25GEA 255 PLN
APOSOR21318-25G APOSOR21318-5G APOSOR21318-100G
5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonyl chloride 98%
5-Bromo-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₆BrClO₃S
Temp. topnienia: 115…118 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00051768
Numer CAS: 23095-05-8
Jednostka: 3261
ADR: 8,II