Drukuj
2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR21276-100G OR21276-250G OR21276-25G
APOSOR21276-100GEA 1100 PLN
APOSOR21276-100G APOSOR21276-250G APOSOR21276-25G
2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol 97%
2-Bromo-4,6-di-tert-butylphenol
Formuła: C₁₄H₂₁BrO
Temp. topnienia: 56…57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051597
Numer CAS: 20834-61-1