Drukuj
2-Amino-4,6-dichlorophenol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Dichloro-6-hydroxyaniline
OR21268-100G OR21268-25G
APOSOR21268-100GEA 1740 PLN
APOSOR21268-100G APOSOR21268-25G
2-Amino-4,6-dichlorophenol 95%
2-Amino-4,6-dichlorophenol
Formuła: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178.01 g/mol
Temp. topnienia: 89…94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00035766
Numer CAS: 527-62-8
Numer WE (dawny EINECS): 208-421-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III