Drukuj
4-Bromo-2,6-dichloroanilina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR21224-100G OR21224-25G
APOSOR21224-100GEA 421 PLN
APOSOR21224-100G APOSOR21224-25G
4-Bromo-2,6-dichloroanilina 98%
4-Bromo-2,6-dichloroanilina
Formuła: C₆H₄BrCl₂N
Temp. topnienia: 85…86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00025162
Numer CAS: 697-88-1
Numer WE (dawny EINECS): 211-809-5