Drukuj
3-Bromoanilina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR2121-500G OR2121-100G OR2121-25G
APOSOR2121-500GEA 917 PLN
APOSOR2121-500G APOSOR2121-100G APOSOR2121-25G
3-Bromoanilina 98%
3-Bromoanilina
Formuła: C₆H₆BrN
Temp. Wrzenia: 74…75 °C/1mmHg
Temp. topnienia: 15…18 °C
Gęstość: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007757
Numer CAS: 591-19-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-704-4
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III