Drukuj
Bromotrimetylosilan
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trimethylbromosilane, Trimethylsilyl bromide
OR2120-100G OR2120-500G OR2120-25G
APOSOR2120-100GEA 189 PLN
APOSOR2120-100G APOSOR2120-500G APOSOR2120-25G
Bromotrimetylosilan
Bromotrimetylosilan
Formuła: C₃H₉BrSi
Temp. Wrzenia: 79 °C
Temp. topnienia: –43 °C
Gęstość: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –8 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000048
Numer CAS: 2857-97-8
Numer WE (dawny EINECS): 220-672-0
Jednostka: 2924
ADR: 3+8,II