Drukuj
3-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR21176-1G OR21176-250MG OR21176-500MG
APOSOR21176-1GEA 3190 PLN
APOSOR21176-1G APOSOR21176-250MG APOSOR21176-500MG
3-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
3-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formuła: C₁₀H₈N₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00828633
Numer CAS: 138942-61-7