Drukuj
2-(1-Piperidinyl)aniline
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(1-Piperidino)aniline
OR21173-5G OR21173-1G OR21173-25G
APOSOR21173-5GEA 160 PLN
APOSOR21173-5G APOSOR21173-1G APOSOR21173-25G
2-(1-Piperidinyl)aniline
2-(1-Piperidinyl)aniline
Formuła: C₁₁H₁₆N₂
Temp. Wrzenia: 96…98 °C/1mmHg
Temp. topnienia: 44…47 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00047467
Numer CAS: 39643-31-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III