Drukuj
2-Methoxycinnamic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR21169-25G OR21169-5G
APOSOR21169-25GEA 124 PLN
APOSOR21169-25G APOSOR21169-5G
2-Methoxycinnamic acid 98%
2-Methoxycinnamic acid
Formuła: C₁₀H₁₀O₃
Temp. topnienia: 182…186 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064238
Numer CAS: 6099-03-2
Numer WE (dawny EINECS): 228-047-4