Drukuj
1-(4-Nitrophenyl)imidazolidin-2-one
Dostawca: Apollo Scientific
OR2115-1G OR2115-250MG
APOSOR2115-1GEA 1710 PLN
APOSOR2115-1G APOSOR2115-250MG
1-(4-Nitrophenyl)imidazolidin-2-one
1-(4-Nitrophenyl)imidazolidin-2-one
Formuła: C₉H₉N₃O₃
MW: 207.19 g/mol
Temp. topnienia: 245 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09998748
Numer CAS: 89518-83-2