Drukuj
8-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR21112-1G OR21112-25G OR21112-5G
APOSOR21112-1GEA 479 PLN
APOSOR21112-1G APOSOR21112-25G APOSOR21112-5G
8-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 98%
8-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formuła: C₁₀H₁₃N
MW: 147.2200 g/mol
Temp. Wrzenia: 255…257 °C/717mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00218100
Numer CAS: 52601-70-4