Drukuj
Nicotinic acid hydrazide
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Nicotinohydrazide, (3-Pyridylcarbonyl)hydrazine, Pyridine-3-carbohydrazide
OR21092-100G OR21092-25G
APOSOR21092-100GEA 305 PLN
APOSOR21092-100G APOSOR21092-25G
Nicotinic acid hydrazide
Nicotinic acid hydrazide
Formuła: C₆H₇N₃O
MW: 137.14 g/mol
Temp. topnienia: 159…163 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006383
Numer CAS: 553-53-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-041-0