Drukuj
3-Bromoanizol 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-3-methoxybenzene
OR2108-100G OR2108-250G OR2108-500G
APOSOR2108-100GEA 110 PLN
APOSOR2108-100G APOSOR2108-250G APOSOR2108-500G
3-Bromoanizol 99%
3-Bromoanizol
Formuła: C₇H₇BrO
MW: 187.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 210…211 °C
Temp. topnienia: 2
Gęstość: 1.477 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000081
Numer CAS: 2398-37-0
Numer WE (dawny EINECS): 219-264-5