Drukuj
3-(2-Hydroxyethyl)benzeneboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2100-1G OR2100-250MG
APOSOR2100-1GEA 580 PLN
APOSOR2100-1G APOSOR2100-250MG
3-(2-Hydroxyethyl)benzeneboronic acid 97%
3-(2-Hydroxyethyl)benzeneboronic acid
Formuła: C₈H₁₁BO₃
Temp. topnienia: 90…93 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03095123
Numer CAS: 647853-32-5