Drukuj
2,5-Dibromo-4-picoline
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,5-Dibromo-4-methylpyridine
OR2087-100G OR2087-25G OR2087-5G
APOSOR2087-100GEA 691 PLN
APOSOR2087-100G APOSOR2087-25G APOSOR2087-5G
2,5-Dibromo-4-picoline
2,5-Dibromo-4-picoline
Formuła: C₆H₅Br₂N
MW: 250.92 g/mol
Temp. topnienia: 36…42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00234955
Numer CAS: 3430-26-0