Drukuj
2,5-Dichloro-3-nitropirydynowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR2086-5G OR2086-10G
APOSOR2086-5GEA 110 PLN
APOSOR2086-5G APOSOR2086-10G
2,5-Dichloro-3-nitropirydynowy 97%
2,5-Dichloro-3-nitropirydynowy
Formuła: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Temp. topnienia: 39…45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06658963
Numer CAS: 21427-62-3