Drukuj
3,6-Dibromo-2-pikolina 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,6-Dibromo-2-methylpyridine, 2,5-Dibromo-6-methylpyridine
OR2085-25G OR2085-5G OR2085-100G
APOSOR2085-25GEA 153 PLN
APOSOR2085-25G APOSOR2085-5G APOSOR2085-100G
3,6-Dibromo-2-pikolina 97%
3,6-Dibromo-2-pikolina
Formuła: C₆H₅Br₂N
Temp. topnienia: 34…38 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06254589
Numer CAS: 39919-65-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III